4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 895 NOK
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00792416
CAS-nummer: 106876-54-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III