[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G
PC3773-5G
PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA
610
NOK
APOSPC3773-1G
APOSPC3773-5G
APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel:
C₇H₇F₃N₂·HCl MW: 176,14 g/mol Kokepunkt: 62…64 °C/0,4mmHg Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD01862649 CAS-nummer: 387350-39-2 |