1-fluor-4-iodbensen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 450 NOK
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-fluor-4-iodbensen 99%
1-fluor-4-iodbensen
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokepunkt: 182…184 °C
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,925 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001052
CAS-nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7