2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 2475 NOK
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Smeltepunkt: 118…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042289
CAS-nummer: 111771-08-5