1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA 270 NOK
APOSPC3788-1G APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Kokepunkt: 110 °C/4mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153169
CAS-nummer: 364-77-2