3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 415 NOK
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070642
CAS-nummer: 96047-32-4