3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 1350 NOK
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃OS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236331
CAS-nummer: 56773-33-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III