2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
PC3823S-1G PC3823S-25G PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA 395 NOK
APOSPC3823S-1G APOSPC3823S-25G APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Kokepunkt: 187…192 °C
Tetthet: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037071
CAS-nummer: 102561-42-2