4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3974-5G
APOSPC3974-5GEA 805 NOK
APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Smeltepunkt: 129…131 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00994627
CAS-nummer: 133057-83-7