4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 5850 NOK
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formel: C₁₂H₁₂F₄O
MW: 248.22 g/mol
Kokepunkt: 52 °C/ 0.04mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038273
CAS-nummer: 343305-41-9