(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 2475 NOK
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formel: C₆H₅ClF₃N₃
MW: 211,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10568286
CAS-nummer: 129015-68-5