(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy]acetate
PC400635-1G PC400635-250MG PC400635-500MG PC400635-2.5G PC400635-5G
APOSPC400635-1GEA 4500 NOK
APOSPC400635-1G APOSPC400635-250MG APOSPC400635-500MG APOSPC400635-2.5G APOSPC400635-5G
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₃
MW: 283,64 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18384847
CAS-nummer: 1299607-81-0