3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 1650 NOK
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Smeltepunkt: 112…116 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2369-12-2