2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 2000 NOK
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,1200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01569541
CAS-nummer: 126674-78-0