3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 2550 NOK
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formel: C6H7FN2O
MW: 142,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07374960
CAS-nummer: 886372-63-0