Crizotinib 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
PC402134-1G PC402134-500MG
APOSPC402134-1GEA 1325 NOK
APOSPC402134-1G APOSPC402134-500MG
Crizotinib 95%
Crizotinib
Formel: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
MW: 450,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12407409
CAS-nummer: 877399-52-5