3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
PC402142-1G PC402142-250MG
APOSPC402142-1GEA 6900 NOK
APOSPC402142-1G APOSPC402142-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅ClFN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02178931
CAS-nummer: 1106940-94-6