3-Fluoro-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 1775 NOK
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,1796 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066450
CAS-nummer: 19883-77-3