2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4034-1G PC4034-500MG
APOSPC4034-1GEA 1275 NOK
APOSPC4034-1G APOSPC4034-500MG
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₃H₃F₃N₄S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07786303
CAS-nummer: 299440-05-4