2,2-Difluoroacetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 4475 NOK
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formel: C₂H₃F₂NO
MW: 95.05 g/mol
Smeltepunkt: 45…55 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01896431
CAS-nummer: 359-38-6