4-(Pentafluorothio)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 1450 NOK
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formel: C₇H₈F₅NS
MW: 233,20 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06213675
FN: 2735
ADR: 8,III