2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 13050 NOK
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅ClF₅NS
MW: 253,620 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20731080
CAS-nummer: 165114-85-2