2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 12900 NOK
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel: C₇H₃F₆NS
MW: 247,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16652501
CAS-nummer: 1240256-91-0