2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 1400 NOK
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formel: C₄HCl₃F₆O
MW: 285,40 g/mol
Kokepunkt: 139 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236021
CAS-nummer: 7594-49-2