4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC4072-5G
APOSPC4072-5GEA 2350 NOK
APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Smeltepunkt: 238…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318110
CAS-nummer: 216393-64-5