5-Fluoroorotic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-FOA
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 NOK
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
5-Fluoroorotic acid
5-Fluoroorotic acid
Formel: C₅H₃FN₂O₄
MW: 174,09 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00042526
CAS-nummer: 703-95-7