4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 2125 NOK
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₃F₃N₂S
MW: 228,19 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800709
CAS-nummer: 143782-23-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III