4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC408124-5G PC408124-10G
APOSPC408124-5GEA 3725 NOK
APOSPC408124-5G APOSPC408124-10G
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formel: C₈F₇N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972776
CAS-nummer: 15895-68-8
FN: 1325
ADR: 4.1,III