6-fluoronicotinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Cyano-2-fluoropyridine, 6-Fluoronicotinonitrile
PC408290-1G PC408290-5G
APOSPC408290-1GEA 270 NOK
APOSPC408290-1G APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122,102 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09261087
CAS-nummer: 3939-12-6