2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2,6-Dichloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 3550 NOK
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 231 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14697984
CAS-nummer: 97608-49-6