(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-cis-4-F-Pro-NH₂·HCl, cis-4-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
PC409008-1G PC409008-250MG PC409008-5G
APOSPC409008-1GEA 5200 NOK
APOSPC409008-1G APOSPC409008-250MG APOSPC409008-5G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClFN₂O
MW: 168,6 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368567
CAS-nummer: 426844-23-7