4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC409510-1G PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA 3700 NOK
APOSPC409510-1G APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N
MW: 265,71 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02178912
CAS-nummer: 574008-73-4