2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 4050 NOK
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Smeltepunkt: 89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863170
CAS-nummer: 121219-16-7