2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 5575 NOK
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formel: C₆H₈F₃N₃
MW: 179,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04970067
CAS-nummer: 1006436-51-6