5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
PC412027-5G
APOSPC412027-5GEA 1500 NOK
APOSPC412027-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9300 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06657887
CAS-nummer: 1043869-98-2