2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 805 NOK
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203,9541 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11042432
CAS-nummer: 947533-96-2