8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 10350 NOK
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Formel: C₁₀H₇BF₃NO₃
MW: 256,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11504851
CAS-nummer: 1072951-46-2