2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 270 NOK
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Smeltepunkt: 242…250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075707
CAS-nummer: 178305-99-2