1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 6500 NOK
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Formel: C₆H₅F₄NO₃S
Smeltepunkt: 180…186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013458
CAS-nummer: 107263-95-6
FN: 3261
ADR: 8,II