4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 325 NOK
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Smeltepunkt: 120…127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074648
CAS-nummer: 139301-27-2