2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 305 NOK
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5453 g/mol
Kokepunkt: 102…105 °C
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03412197
CAS-nummer: 94444-58-3