N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 270 NOK
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MW: 274,240 g/mol
Smeltepunkt: 48…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052908
CAS-nummer: 1692-79-1