5-Fluoro-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 1375 NOK
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222,22 g/mol
Smeltepunkt: 265 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005649
CAS-nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5