3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 3200 NOK
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formel: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,18 g/mol
Smeltepunkt: 280 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063075
CAS-nummer: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III