4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 1250 NOK
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09750157
CAS-nummer: 347418-42-2