1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1H-Benzimidazole, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC450146-1G PC450146-5G
APOSPC450146-1GEA 1550 NOK
APOSPC450146-1G APOSPC450146-5G
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Formel: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00561648
CAS-nummer: 384-46-3