2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
PC450164-25G PC450164-5G
APOSPC450164-25GEA 5300 NOK
APOSPC450164-25G APOSPC450164-5G
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₁H₇F₃O₃S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192341
CAS-nummer: 3857-83-8