5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Leverandør: Apollo Scientific
PC450272-25G PC450272-5G
APOSPC450272-25GEA 915 NOK
APOSPC450272-25G APOSPC450272-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formel: C₈H₉FN₂O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012351
CAS-nummer: 17902-23-7