2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 1675 NOK
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,24 g/mol
Smeltepunkt: 80…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052163
CAS-nummer: 175202-93-4