4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 2450 NOK
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Smeltepunkt: 171…172 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041294
CAS-nummer: 330-94-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III